BR144390
BRAND® stopper
red rubber, H 30 mm, top diam. 27 mm
Sinonimo/i:
Stoppers
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
red rubber
Confezionamento
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144390
Altezza
30 mm
Diam. alla base
21 mm
Diametro sommità
27 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR144390-25EA | 4061838352897 |