Documenti fondamentali
BR144180
BRAND® atomizer, PE-HD, white
capacity 400 mL
Sinonimo/i:
Atomizer, Bottles, Plastics
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144180
Capacità
400 mL
Descrizione generale
By turning the nozzle, delivery can be varied from a fine spray to a solid stream.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
TLC sprayer
Supelco
1.08540
TLC sprayer
Bio-Pure™ alcohol wipes 100% biodegradable
Z688487
Bio-Pure alcohol wipes
vibrant-m
Z692387
3M Face mask 9322