Documenti fondamentali
BMSR2020500
Benchmark RotoMini Rotator Tube holder
to hold, 6 x 50 mL
Sinonimo/i:
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.11
Caratteristiche
to hold 6 x 50 mL
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific R2020-500
Descrizione generale
Additional tube holders to fit the Benchmark RotoMini rotator.
Applicazioni
Mixing of samples in tubes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)