BMSH3770HE
Benchmark Digital 7 x 7 inch Hotplate
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Sinonimo/i:
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
ceramic platform
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H3770-H-E
Parametri
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
Largh. × lungh. piastra
18 cm × 18 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)