BMSE1101SKEUK
Benchmark myGel™ Mini Electrophoresis System Starter Kit
AC/DC input 230 V, UK plug
Sinonimo/i:
protein separation, gel catsing
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E1101-SK-E-UK
Descrizione generale
myGel Mini Electrophoresis Starter kit includes mini gel box with integrated power supply, casting set, small bottle of agarose and a mini balance
Applicazioni
Electrophoresis
Note legali
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)