Documenti fondamentali
BMSE1101COMB1
Benchmark Extra Doublesided Combs for myGel ”InstaView” Casting Set
Sinonimo/i:
electrophoresis comb, gel comb
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.71
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E1101-COMB1
Descrizione generale
Double sided comb, 22/12 teeth, for use with myGel Mini casting set
Applicazioni
myGel, casting, electrophoresis, agarose
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)