Documenti fondamentali
BMSDP01503
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 3 mm
Sinonimo/i:
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
About This Item
Codice UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.13
Materiali
titanium (allloy)
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific DP0150-3
Diametro
3 mm
Compatibilità
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
Descrizione generale
Additional diameter horns for the Benchmark Pulse 150 ultrasonic homogenizer. Available from 2 mm to 8 mm suitable for volumes between 0.1 mL and 150 mL.
Applicazioni
Ultrasonic homogenization and lysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)