Documenti fondamentali
BMSC1005T5
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
Materiali
clear polypropylene tube (glass)
conical bottom
Giunto
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 200 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C1005-T5
Capacità
5 mL
Diam. tubo
16 mm
Descrizione generale
5 mL, clear polypropylene centrifuge tubes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BMSC1005T5-200EA4065268535530