BAF369090500
SP Bel-Art® Sterileware™ Pharma Scoop
white polystyrene, nominal capacity 500 mL (17 oz), sterile, pack of 50 ea (individually wrapped)
Sinonimo/i:
dose scoop, spoon
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
white polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 50 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F36909-0500
bowl H × L × W
2.625 in. (61 mm) × 5.125 in. (131 mm) × 3.875 in. (97 mm)
Lunghezza impugnatura
4.625 in. (11.8 cm)
Capacità nominale
500 mL (17 oz)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- High handle location keeps hand further from sample
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)