BAF116370016
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 500 mL (16 oz), polyethylene
Sinonimo/i:
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11637-0016
Diam. tappo
28 mm
Capacità
500 mL (16 oz)
Categorie correlate
Descrizione generale
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
Caratteristiche e vantaggi
- Tip opening is 0.76mm (0.030")
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)