Documenti fondamentali
B59608
Sigma-Aldrich
α-Bromo-γ-butyrolactone
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-4-hydroxybutyric acid γ-lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.99
Beilstein:
107800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. eboll.
138 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)