Documenti fondamentali
B58806
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzotrifluoride
99%
Sinonimo/i:
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
167-168 °C (lit.)
Densità
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2