B12407
4-Benzoylbenzoic acid
99%
Sinonimo/i:
p-Benzoylbenzoic acid, Benzophenone-4-carboxylic acid
Saggio
99%
Stato
crystals
Punto di fusione
198-200 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?