Key Documents
ANV00197
Sigma-Aldrich
(R)-4-Boc-morpholine-3-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCOC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(14)11-4-5-15-6-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
KVXXEKIGMOEPSA-SSDOTTSWSA-N