Documenti fondamentali
ALD00550
Sigma-Aldrich
Serine Hydrolase Inhibitor-17
Sinonimo/i:
tert-Butyl 4-(1H-pyrazole-1-carbonyl)-1,4-diazepane-1-carboxylate, SHI-17
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.35
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Stato
solid
Livello qualitativo
Stringa SMILE
O=C(N1CCCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N2N=CC=C2
InChI
1S/C14H22N4O3/c1-14(2,3)21-13(20)17-8-5-7-16(10-11-17)12(19)18-9-4-6-15-18/h4,6,9H,5,7-8,10-11H2,1-3H3
SREDUUSCWDQNQK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Serine hydrolase inhibitors are small molecule fragments that react in vitro with the serine hydrolase class of proteins. They are amenable to further modification to create novel inhibitors of this class of protein.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Katerina Otrubova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3807-3813 (2014-07-20)
Two libraries of modestly reactive ureas containing either electron-deficient acyl anilines or acyl pyrazoles were prepared and are reported as screening libraries for candidate serine hydrolase inhibitors. Within each library is a small but powerful subset of compounds that serve