ALD00528
Serine Hydrolase Inhibitor-1
Sinonimo/i:
tert-Butyl 4-(pyridin-2-ylcarbamoyl)piperazine-1-carboxylate, SHI-1
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
O=C(N1CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)NC2=NC=CC=C2
InChI
1S/C15H22N4O3/c1-15(2,3)22-14(21)19-10-8-18(9-11-19)13(20)17-12-6-4-5-7-16-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3,(H,16,17,20)
AZTUPJARVMQULZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00528-5MG | 4061833233412 |