Documenti fondamentali
ALD00438
Sigma-Aldrich
Sodium (4-methoxyphenyl)methanesulfinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NaO3S
Peso molecolare:
208.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
260-265 °C
Stringa SMILE
[O-]S(CC1=CC=C(OC)C=C1)=O.[Na+]
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)6-12(9)10;/h2-5H,6H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
OKSPESPSBLOXDC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents; which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ALD00438-500MG4061833418642