Documenti fondamentali
ALD00170
Sigma-Aldrich
1, 2-Benzenedisulfonyl fluoride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4F2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
127-132 °C
Stringa SMILE
O=S(C1=C(S(=O)(F)=O)C=CC=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H4F2O4S2/c7-13(9,10)5-3-1-2-4-6(5)14(8,11)12/h1-4H
DNXLZBKMVRTNHQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)