ALD00132
4-Phenoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
Sinonimo/i:
4-Phenoxybenzenesulfonyl fluoride
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
45-49 °C
Stringa SMILE
FS(C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C12H9FO3S/c13-17(14,15)12-8-6-11(7-9-12)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
PDXOBGGAZNQARB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)