ALD00128
4-Chlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
45-50 °C
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C=C1
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
PCTLRVPDZBVCMP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.