Documenti fondamentali
ALD00008
Sigma-Aldrich
2-((N-Succinimidyl)oxy)-2-methylpropanoic acid
95% (GC)
Sinonimo/i:
Baran Aminating Reagent Precursor
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO5
Peso molecolare:
201.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95% (GC)
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C(C)(C)ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C8H11NO5/c1-8(2,7(12)13)14-9-5(10)3-4-6(9)11/h3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
DHXJNWNKFUOFOR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Immediate precursor to a perester-containing imidating reagent; which performs a net amination of aromatic and heteroaromatic substrates.
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)