AEM2B3066
Xion AEM-Pention-72-15CL
thickness 30 μm, L × W 15 cm × 15 cm
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Lungh. × largh.
15 cm × 15 cm
Spessore
30 μm
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AEM2B3066-1EA | 4065266041583 |