Documenti fondamentali
A57406
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate
98%
Sinonimo/i:
6-Amino-2-mercapto-4-pyrimidinol monohydrate, 6-Amino-2-thiouracil monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5N3OS · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.NC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H5N3OS.H2O/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2;/h1H,(H4,5,6,7,8,9);1H2
BWYGMIYEADAIGW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)