A46404
1-Amino-4-chloronaphthalene
98%
Sinonimo/i:
4-Chloro-1-naphthylamine
About This Item
Formula condensata:
H2NC10H6Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
DEPDZGNUVOAZCW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?