Documenti fondamentali
A200C
Sigma-Aldrich
Printed Circuit Board Chip
A200C
About This Item
NACRES:
NC.13
Materiali
FR-4 glass epoxy laminate substrate
copper ground plane
copper via(s)
metal pad(s) (bond)
metal pin
plastic header (and MUX)
Caratteristiche
MUX
wirebondable with headers
Produttore/marchio commerciale
A200C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)