Documenti fondamentali
96077
Sigma-Aldrich
Z-Dehydro-Ala-OMe
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
N-Cbz-Dehydroalanine methyl ester, Z-Dehydroalanine methyl ester
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2O2CNHC(=CH2)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.24
Beilstein:
2056075
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)C(=C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H13NO4/c1-9(11(14)16-2)13-12(15)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,15)
STFUIEDYPRMRNN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)