Key Documents
94660
Sigma-Aldrich
L-Valine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.71
Beilstein:
3693622
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]20/D +4.4±1°, c = 2% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-6(2)7(10)8(11)12-9(3,4)5;/h6-7H,10H2,1-5H3;1H/t7-;/m0./s1
AUIVQIHTTVPKFS-FJXQXJEOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Boc-Ala-OH ≥99.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
15380
Boc-Ala-OH
Trietilammina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilammina