935743
Cobalt(II) chloride hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Tensione di vapore
40 mmHg ( 0 °C)
Livello qualitativo
Tipo
(High purity salts)
Saggio
≥99-101% Co basis (EDTA titration)
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder, crystals or granules
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
Red to Very Dark Red to Very Dark Purple and Very Dark Red-Brown
Solubilità
water: very soluble(lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)