935107
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1850 nm, 100 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type QDs
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
> 3 peak/valley ratio
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
100 mg/mL in toluene
Dimensione particelle
<15 nm
λmax
<150 nm (FWHM)
1850 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)