934704
Sodium manganese oxide
Na0.44MnO2, powder, ≥99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sodium manganite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Capacity: 110 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 2.5 V vs Na/Na+
Saggio
≥99% trace metals basis
Stato
powder
Composizione
Na0.44MnO2
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
1-2 μm
Densità
4.3 g/cm3 (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)