Documenti fondamentali
934305
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG1-C2-amine HCl
≥95.0%
Sinonimo/i:
4-[[2-(2-Aminoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20N4O5 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.36 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
powder or crystals
Colore
faint yellow to dark yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C=3C=CC=C(NCCOCCN)C3C2=O)CC1
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)