934259
Ready-to-Cast Si Anode Slurry for Lithium ion battery
1-micron silicon particles
Sinonimo/i:
Ready-to-Cast Si Anode Slurry for Lithium ion battery, Silicon anode slurry
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Stato
slurry
Composizione
Si (active material), >28 wt. %
solids, 35-43 wt. %
Colore
dark gray to black
Dimensione particelle
1 μm
applicazioni
battery manufacturing
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)