Documenti fondamentali
933473
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 3WL, 3" Handling
Sinonimo/i:
Wafer Tweezers
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descrizione generale
EMS techware
Specificità
Handling 3", top lip, stepped bottom paddle.
Length: 120mm
Applicazioni
Wafer tweezer, Style 3WL, 3" are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)