Documenti fondamentali
932884
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 7 SA/Dr
Sinonimo/i:
Gripper
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
Safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 115 mm. Tips: Fine and curve.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)