Documenti fondamentali
932736
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
DPTPCz, Host
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H22N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.55
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Temp. transizione
transition temp 86 °C (Tg)
Solubilità
2-methyltetrahydrofuran: soluble
ethyl acetate: soluble
λmax
305 nm±5 nm in ethyl acetate
353 nm±5 nm in ethyl acetate
Fluorescenza
λem 416 nm±10 nm in ethyl acetate
Energia dell’orbitale
HOMO 5.7 eV 
LUMO 2.8 eV 
Applicazioni
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine, also known as DPTPCz, is used as host/TADF material in organic electronics. It is solution-processable, and quite popular for electroluminescent device, and other optoelectronic device, such as displays (OLED).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)