932469
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine
Sinonimo/i:
TSPO1, Diphenyl(4-(triphenylsilyl)phenyl)phosphine oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Descrizione
μh ≈ 1.1 x 10-6 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 5.7 x 10-6 cm2 V−1 s−1
Saggio
≥97% (HPLC)
Perdita
0.5% TGA, > 300 °C (weight loss)
Punto di fusione
236 °C
Solubilità
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
λmax
266 nm±5 nm in dichloromethane
Fluorescenza
λem 298 nm±10 nm in dichloromethane
Energia dell’orbitale
HOMO 6.79 eV
LUMO 2.52 eV
Stringa SMILE
[Si](c4ccc(cc4)[P](=O)(c6ccccc6)c5ccccc5)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C36H29OPSi/c37-38(30-16-6-1-7-17-30,31-18-8-2-9-19-31)32-26-28-36(29-27-32)39(33-20-10-3-11-21-33,34-22-12-4-13-23-34)35-24-14-5-15-25-35/h1-29H
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)