932345
B4PYMPM
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,6-Bis(3,5-di(pyridin-4-yl)phenyl)-2-methylpyrimidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Descrizione
T1: 2.8 eV
Saggio
≥99% (HPLC)
energy gap
3.59 eV, Eg (HOMO-LUMO gap)
Perdita
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
Punto di fusione
374 °C
Solubilità
methylene chloride: soluble
λmax
250 nm±5 nm in dichloromethane
Energia dell’orbitale
HOMO -7.3 eV
LUMO -3.71 eV
Applicazioni
EQE of 17.3% and µ0(electron) of 1 × 10−4 cm2 V−1 s−1.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)