930954
Aluminum nitrate nonahydrate
99.99% (trace metals basis)
Sinonimo/i:
Aluminum nitrate hydrate, Nitric acid aluminum salt nonahydrate, Aluminium nitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Descrizione
(2.5 - 3.5 at 50 g/L at 25 °C)
Saggio
99.99% (trace metals basis)
Stato
powder
Impurezze
≤150 ppm (trace metals analysis)
Punto di fusione
73 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble
alcohols: soluble
water: soluble (highly soluble)
Densità
1.72 g/cm3
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to prepare Al-ion electrolyte for dye-sensitized solar cells (DSSCs). It enhances photoconversion efficiency of solar cells.
- As a dopant to prepare Al-ZnO thin films for solar cells by sol-gel method.
- As a starting material to fabricate NiAl layered hydroxide electrode with high capacity and more stable cycling ability, for Li-ion batteries.
- To prepare α-alumina fibers by sol-gel processing. These dense fibers are used in the fabrication of catalytic supports, electronic devices, anticorrosion coating, and medical implants.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)