Documenti fondamentali
929425
Sigma-Aldrich
Memantine-(dimethyl-d6) hydrochloride
≥97 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D6H16ClN
Peso molecolare:
221.80
Codice UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.74
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)