927848
Gold nanoparticles
15 nm diameter, azide functionalized, 1ml, OD 50, in water
Sinonimo/i:
AuNP, GdNP, Gold NP
Descrizione
Alkyne surface density: 1/nm2
Concentrazione
in water
OD
50
Diametro int.
15 nm , coefficient of variance <12%
Diametro
15 nm
λmax
520 nm
Ind. polidispersione
<0.200
Gruppo funzionale
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azide functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Applicazioni
Ideal for development of gold conjugates for use in applications such as blotting, lateral flow assays, microscopy, and transmission electron microscopy (TEM).
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)