92748
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
≥97.0%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
2-(Trimethylsilyl)ethyl 4-nitrophenyl carbonate, TEOC-ONp
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, ≥97.0%
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
35-40 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carbonate
nitro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CCOC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17NO5Si/c1-19(2,3)9-8-17-12(14)18-11-6-4-10(5-7-11)13(15)16/h4-7H,8-9H2,1-3H3
ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- A protecting group for an amine in one of the key synthetic steps of kottamide E total synthesis.
- A starting material to prepare a cis-butene derivative, which is used as a polymer terminating agent in the synthesis of monotelechelic glycopolymers.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?