927279
Hyaluronic acid tetrabutylammonium (HA-TBA)
mol wt 30 kDa
Sinonimo/i:
HA-TBA, Hyaluronan tetrabutylammonium, Hyaluronic acid tetrabutylammonium, Tetrabutylammonium -Modified Hyaluronan, Tetrabutylammonium functionalized hyaluronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
(solid or chunk(s) or fiber )
Livello qualitativo
PM
30 kDa
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)