926647
Upconversion Nanoparticles
NaYF4,Yb,Er@NaYF4,Yb,Nd, Oil soluble core shell,808 excitation, green
Sinonimo/i:
UCNPs
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
5 mg/mL in cyclohexane
Gruppo funzionale matrice
Oleic acid surface treatment
Dimensione particelle
30 nm±5 nm
Fluorescenza
λex 808 nm (green)
λem 540 nm
λem 560 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
- Fluorescent microscopy
- Deep-tissue bioimaging
- Nanomedicine
- Optogenetics
- Security labelling
- Volumetric display
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)