924490
Hyaluronic acid methacrylate
Low Viscosity, Low Endotoxin, 0.2 um sterile filtered, 0.2 μm, sterile-filtered
Sinonimo/i:
HAMA, Hyaluronan, Hyaluronic acid, MeHA
Descrizione
Validation : HNMR at 40°C
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
(Solid chunks, fibers or powder)
Impurezze
≤10 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤10 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
100 EU/g Endotoxin
Colore
white to pale yellow
Dimensione particelle
0.2 μm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)