Key Documents
924172
Sigma-Aldrich
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane
Sinonimo/i:
HSi(OCH(CF3)2)3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4F18O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.18
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n/D 1.284
Densità
1.609 g/mL
Gruppo funzionale
fluoro
Applicazioni
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane is a silylating reagent used to silylate the C-terminus of unprotected amino acids and peptides, allowing for coupling with N-silylated amino acids and peptides to form discrete peptide bonds using a one-pot method.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)