922501
TXO-TPA
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[4-(Diphenylamino) phenyl]-10, 10-dioxide-9H-thioxanthen-9-one
Saggio
≥99% (HPLC)
energy gap
0.052 eV, delta EST
Perdita
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
Solubilità
toluene: soluble
Fluorescenza
λem 625 nm (film)
Energia dell’orbitale
HOMO -5.4 eV
LUMO -3.5 eV
λ
in toluene
Assorbanza UV
λ: 299 nm±5 nm Amax
λ: 415 nm±5 nm Amax
Applicazioni
EQE of 9.75 %.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3