921580
ZnO nanoparticle ink solution
2.5 wt. %, viscosity 3 cP , work function 3.9 eV
Sinonimo/i:
Ink for OLED, Ink for charge selective layers in printed electronics, OPV, PV, Photodetectors, QLED, Zinc oxide ink, Zinc oxide nanoparticle dispersion
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
suspension
Livello qualitativo
Concentrazione
2.5 wt. %
Funzione lavoro
3.9 eV
Viscosità
3 cP
Stringa SMILE
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Annealing temperature 80-120°C.
Nota sulla preparazione
- Storage: In dark at room temperature
- Prior to application: Shake, ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
- Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80-120°C
- Thickness optimization may be necessary
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
921580-10ML | 4065266540888 |