921556
Graphene oxide
organic solvent dispersible
Sinonimo/i:
Graphene oxide, Graphene oxide for non-aqueous solvent dispersions, Graphene oxide for organic solvent dispersions
Stato
solid
Solubilità
2-propanol: soluble 2 mg/mL (IPA)
DMSO: soluble 2 mg/mL (dimethyl sulfoxide)
NMP: soluble 2 mg/mL (1-methyl-2-pyrrolidinone)
THF: soluble 2 mg/mL (tetrahydrofuran )
dichloromethane: soluble 2 mg/mL (DCM)
ethyl acetate: soluble 2 mg/mL (EtOAc)
soluble (dispersible in organic solvents)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
921556-1G | 4065266625028 |