920371
Lithium hexafluorophosphate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
LBG 45864, Lithium fluophosphate, Lithium phosphorus fluoride
Saggio
99.9% trace metals basis
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Bone,Teeth
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)