Documenti fondamentali
919748
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenol-3,5-13C2,2,6-d2)
≥95 atom % 13C, ≥70 atom % D, ≥90% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C7D2H9NO3
Peso molecolare:
185.19
Codice UNSPSC:
12352112
Purezza isotopica
≥95 atom % 13C
≥70 atom % D
Saggio
≥90% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+4
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)